Learn More
Nabertherm™ Economy Muffelofen LE 24/11 mit Klapptür und Controller R7
Mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis und den schnellen Aufheizraten eignen sich diese kompakten Muffelöfen für viele Anwendungen im Labor.
Marke: Nabertherm™ LE241K17N1
3926.91 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verwenden Sie nur Fasermaterialien, die gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 nicht als krebserzeugend eingestuft sind
- Heizen von zwei Seiten aus geschützten Heizelementen in Quarzglasröhren
- Wartungsfreundlicher Austausch von Heizelementen und Isolierung
- In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Kurze Lieferzeiten für Standardöfen und Ersatzteile
Zusatzausstattung:
- Abgasanlage, Abgasanlage mit Ventilator oder Katalysator
Spezifikation
CE-Kennzeichnung | |
24 L | |
Ofen | |
R7 | |
570 x 490 x 585 mm | |
1 Phase | |
3500 W |
R7 | |
1100 °C | |
Klapptür | |
330 x 260 x 285 mm | |
42 kg | |
220/240 V | |
50/60 Hz |