Learn More
Nabertherm™ Muffelöfen
Nabertherm-Öfen sind aus fachmännisch gefertigten, hochwertigen Materialien hergestellt und einfach zu bedienen.Die Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial ermöglicht einen energiesparenden Betrieb und schnelle Heizzeiten durch geringe Wärmespeicherung und Wärmeleitfähigkeit.
Marke:  Nabertherm™ L-055K1ANL
3686.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17347859
  • 3880.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Beheizung von zwei Seiten durch keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das gegen Dämpfe und Spritzer geschützt und leicht austauschbar ist.
  • Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
  • Ausgestattet mit einer Klappe (L) oder einer Hubtür (LT)
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
  • Einstellbarer Lufteinlass in der Tür integriert, Abluftauslass in der Ofenrückwand
  • Lieferung mit B510-Controller mit vier Programmen und fünf frei programmierbaren Rampen oder C550 mit 10 frei einstellbaren Programmen und 20 Segmenten
  • Beide Regler verfügen über eine integrierte USB-Schnittstelle und bieten Klartextanzeige in verschiedenen Sprachen
  • Alternative Ofengrößen und Temperaturbereiche sind auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
B510
Bis zu 1100 °C
Klapptür
390 x 385 x 460 mm
2400 W
5 l
Ofen
170 x 200 x 130 mm
230 V