Learn More
Gibco™ StemScale™ PSC-Suspensionsmedium
Das Gibco StemScale PSC-Suspensionsmedium unterstützt das Wachstum von pluripotenten Stammzellen (PSC) in Suspension durch die Selbstorganisation von Sphäroiden. Die einzigartige Formulierung des StemScale Mediums bietet eine hervorragende Expansion bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen Lebensfähigkeit und einer konsistenten Sphäroidbildung über mehrere PSC-Linien.
Marke:  Gibco™ A4965001
691.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24342" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17100636
  • 786.00 € / 1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Die vereinfachten Gibco StemScale PSC-Suspensionsmedium Medienaustausch- und Passagenarbeitsabläufe bieten Skalierbarkeit in verschiedenen Formaten und Flexibilität beim Zufuhrplan. In StemScale Medium expandierte pluripotente Stammzellen behalten die Pluripotenz und den normalen Karyotyp über mehrere Passagen bei und können in die drei Keimblätter differenziert werden.
Maximales Expansionspotential
In StemScale PSC-Suspensionsmedium kultivierte pluripotente Stammzellen erreichen durchgängig eine 5- bis 10-fache Expansion pro Passage und eine dreimal höhere Expansionsfähigkeit im Vergleich zu anderen PSC-Suspensionsmedien. Die langfristige Expansion von PSC in StemScale Medium (>30 Passagen) kann ohne Verlust des Expansionspotentials, der Pluripotenz oder der genomischen Stabilität erreicht werden.
Hervorragender Arbeitsablauf
Das StemScale PSC-Suspensionsmedium fördert die hocheffiziente Selbstaggregation von PSCs zu Sphäroiden und macht Mikroträger überflüssig. Im Gegensatz zu anderen Selbstmontagemethoden, die eine Chargenzuführung erfordern, werden PSC, die in StemScale- Medium gehalten werden, eine 50 %igen-Medienaustauschstrategie zugeführt. Dieses Verfahren reduziert metabolischen Abfall in der Kultur, während konstante Medienvolumina aufrechterhalten werden, was für die Aufrechterhaltung der Sphäroidgröße wichtig ist. Die Verwendung von Zellsieben während der Passage, die zu Zellverlust führen können, ist nicht erforderlich und trägt zur Skalierung auf größere Gefäßgrößen für das Hochskalieren des Arbeitsablaufs bei.
Kompatibel mit mehreren Gefäßtypen
Pluripotente Stammzellen können in StemScale- Medium über mehrere Gefäßtypen hinweg expandiert werden, einschließlich 6-Mikrotiterplatten, Schüttelkolben und kleine Bioreaktoren, sodass Anwender die PSC-Produktion nach Bedarf ohne Leistungseinbußen skalieren können.
Flexibler Zuführungsplan
Das StemScale Medium bietet einen flexiblen Arbeitsablauf, mit dem Anwender selektiv bestimmen können, wann Kulturen passagiert werden sollen. Zuführungstage können übersprungen werden, wodurch die Möglichkeit eines wochenendenfreien Passageplans besteht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 900 ml-Basalmedium, bei 2 – 8 °C lagern und vor Licht schützen
• 100 ml-Supplement, bei -20 °C lagern und vor Licht schützen
Embryonale Stammzellen (ESCs), induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs), humane Stammzellen
Stammzell-Medien
Phenolrot
1 L
36 – 38 °C, befeuchtet, 5 % CO2, auf CO2-beständiger Schüttlerplattform
Suspensions-Zellkultur, Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)
Steril gefiltert
cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Teil 820 und ISO 13485
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Gibco™ StemScale™ PSC-Suspensionsmedium > 1 L