Learn More
Labconco™ Flüssigkeitsfallenkit
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
CentriVap Konzentratoren und RapidVap Verdampfer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Flüssigkeitsfalle verhindert, dass Flüssigkeit in die Pumpe eindringt
- Enthält einen Behälter aus Borosilikatglas für 240 ml Flüssigkeit, Epoxidharz-beschichtete Stahlhalterung zur Befestigung an der Seite eines CentriVap Konzentrators oder RapidVap Vakuumverdampfungssystems, 18 in. (457 mm)-Vakuumschläuche mit einem Innendurchmesser von 0,5 in. (13 mm) Innendurchmesser und zwei Vakuumschlauchklemmen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Flüssigkeitsfalle |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CentriVap Konzentratoren und RapidVap Verdampfer |