Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Kältefalle mit Kondensatablass
Kühlfalle für die direkte Befüllung von Kühlmitteln
668.00 € - 700.00 €
Spezifikation
Material | DURAN Schläuche |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kühlmittel |
Enthält | Ventil-Absperrhahn (mit Haltevorrichtung) für Kondensatablass |
Menge | 1 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10420903
|
Lenz Laborglasintrumente™
05355546 |
200 mL |
668.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10365831
|
Lenz Laborglasintrumente™
05355558 |
500 mL |
700.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Mit Absperrhahn (mit Rückhaltevorrichtung)
- Für Kondensatablass
- Geringer Kühlmittelverbrauch durch doppelwandige Ausführung
- Geräteanschluss: Buchse NS29/32
- Anschluss Vakuumpumpe: Konus NS29/32
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
DURAN Schläuche | |
Kühlmittel | |
Ventil-Absperrhahn (mit Haltevorrichtung) für Kondensatablass | |
1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Kältefalle mit Kondensatablass