Learn More
Coagulation Factor XI Antibody (006), FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-89239F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Coagulation Factor XI Monoclonal antibody specifically detects Coagulation Factor XI in Human samples. It is validated for ELISA
Spécification
Coagulation Factor XI | |
Monoclonal | |
FITC | |
coagulation factor XI, EC 3.4.21, EC 3.4.21.27, FXIPlasma thromboplastin antecedent, MGC141891, PTA | |
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Coagulation Factor XI (Accession#: NP_000119.1; Met1-Val625). | |
0.1 mL | |
Prostate Cancer | |
2160 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
ELISA | |
006 | |
PBS | |
Rabbit | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Coagulation Factor XI Antibody (006), FITC, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, FITC
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu