Learn More
BINDER™ CO2 Gassing Module
CO2 gassing module
Marke: BINDER™ 8012-2138
Beschreibung
- CO2 gassing module with NDIR CO2 sensor and analog output 4-20 mA
- Choose between 0 to 20% and 0 to 1%
Spezifikation
KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600 | |
Module | |
NDIR CO2 Sensor and Analog Output 4 to 20 mA |
Stainless Steel | |
0 to 20 % CO2 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.