Learn More
Bochem™ Pinzette aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Edelstahl
- Verschiedene Längen
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Stumpf |
| Material | 18/10 Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 160 mm |
| Produkttyp | Pinzette |
| Menge (Anzahl pro Karton) | 1/Packung |
| Typ | Pinzette |