Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-Säulen
Analysieren Sie FAMEs mit dieser Säule bei ausgezeichneter Temperaturstabilität.
Marke: Thermo Scientific™ 26088-2240
Beschreibung
Analysieren Sie FAMEs mit ausgezeichneter Temperaturstabilität mit der Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS GC-Säule.
Für hervorragendes Leistungsverhalten- Polare Phase, Polyethylenglykol
- Polar-deaktivierte Oberfläche, die eine enge Bindung mit dem Polymer vollzieht und so eine exzellente thermische Stabilität bietet
- Widerstandsfähiger als Silikon-Festphasen gegenüber oxidativen Schäden und Schäden aus stark sauren oder basischen flüchtigen Verbindungen
- Anwendungen:
- Fettsäuremethylester (FAMEs)
- Geschmacksstoffe und ätherische Öle
- Lösungsmittel
- Xylol-Isomere
- EPA-Methode 603 für Acrolein/Acrylonitril
Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
- Diese stabile Säule mit nur geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
- Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
- Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
- Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
- Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlen für:
- Aldehyde
- Ätherische Öle
- Lösungsmittel
- Xylole
- Alternative Anwendungen:
- Säuren
- Alkohole
- Alkohole in Getränken
- Alditolacetate (Zucker)
- Amine &endash; aliphatisch
- Amines&endash;Aromatic
- Herbizide
- Ketone
- Nitroaromaten
- Phenole
- Flüchtige Stoffe
Ähnlich:
- DB-WAX
- DB-WAXetr
- HP-Wax
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Wax 52 CB
- Stabilwax™
- Rtx™-Wax
- BP20
- ZB-Wax
- Optima™ Wax
- AT™-Wax
Spezifikation
240/260 °C. | |
0,32 mm | |
TraceGOLD™ TG-WAXMS | |
Lösungsmittelanalyse, GC/MS für Aromaextrakte und ätherische Öle, GC/MS für Lösungsmittel, GC/MS für Xylol-Isomere, GC/MS für die EPA-Methode 603 für Acrolein/Acrylonitril | |
30 m | |
Dicke 0,5 μm; Innendurchmesser 0,32 mm; Länge 30 m |
0,32 mm | |
TraceGOLD | |
G14, G15, G16, G20, G39 | |
0,5 μm | |
Polar |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.