Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Sichere Abdichtung für jede Probe. Die innovative Technologie gewährleistet eine vollständige Abdichtung jedes Kanals, während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt.
Marke:  Thermo Scientific™ 94410610
38.20 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15982011
  • 57.30 € / 768 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
ClipTip 300 Ext, ohne Filter, nicht steril, Gestell
Ungefiltert
Autoklavierbar
10 cm
Extra lang
Orange
ClipTip™
300 μl
Unsteril
3,94 in.
Racks
8x 96 Spitzen/Rack
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
PCR-fähig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer24098C0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/06/2024 Catalog Number94410610
Chargennummer1352228 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/09/2022 Catalog Number94410610
Chargennummer1352270 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/09/2022 Catalog Number94410610
Chargennummer135228 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/09/2022 Catalog Number94410610
Chargennummer22095C0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/04/2022 Catalog Number94410610
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen > 30 to 300 μL, Non-sterile, Rack, Extended Length
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.