Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen
Sichere Abdichtung für jede Probe. Die innovative Technologie gewährleistet eine vollständige Abdichtung jedes Kanals, während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt.
Marke: Thermo Scientific™ 94410513
67.33 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sicher und dicht für jede Probe. Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen gewährleisten eine vollständige Abdichtung jedes Kanals. Gleichzeitig bleibt der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering. Die aufgenommenen Spitzen bleiben fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Das innovative F1-ClipTip System hält die Spitze nur so lange fest und absolut dicht an der Pipette, bis sie vom Anwender bewusst abgeworfen wird.
So sicher, so dicht mit einem Klick.- ClipTip Pipettenspitzen besitzen 'Clips' zum sicheren Einrasten der Spitzen, sodass jeder Kanal vollständig abgedichtet wird. Dadurch können sich die Spitzen auch bei hohem Druck nicht lösen. Die ClipTip Spitzen lassen sich durch leichten Kontakt sicher an der F1-ClipTip Pipette befestigen, wodurch ein unnötig hoher Kraftaufwand beim Aufnehmen entfällt.
- ClipTip Pipettenspitzen besitzen eine geringe Retention und ermöglichen so eine maximale Probenrückgewinnung.
- Garantiert frei von Verunreinigungen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin.
- Das ClipTip Nachfüllsystem verwendet recycelte Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
- Wählen Sie aus fünf Größen: 20, 50, 200, 300 und 1.000 μl.
- Jeder Spitzeneinsatz ist mit Chargen- und Volumenangaben bedruckt. Die praktische Farbkodierung ermöglicht eine einfache Zuordnung der Farbe der F1-ClipTip Pipette zum entsprechenden ClipTip Spitzen-Rack.
Serviceleistungen
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
ClipTip 300, ohne Filter, steril, Gestell | |
Ungefiltert | |
Nicht autoklavierbar | |
6,3 cm | |
Geringe Retention | |
Orange | |
ClipTip™ |
300 μl | |
Steril | |
2,48 in. | |
Racks | |
10 x 96 Spitzen/Rack | |
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip | |
Steril & PCR-fähig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
24242B0 | Konformitätsbescheinigung | 29/10/2024 | 94410513 |
24228B0 | Konformitätsbescheinigung | 17/10/2024 | 94410513 |
24147B0 | Konformitätsbescheinigung | 23/09/2024 | 94410513 |
24219B0 | Konformitätsbescheinigung | 23/09/2024 | 94410513 |
24093B0 | Konformitätsbescheinigung | 23/07/2024 | 94410513 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.