Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Sichere Abdichtung für jede Probe. Die innovative Technologie gewährleistet eine vollständige Abdichtung jedes Kanals, während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt.
Marke:  Thermo Scientific™ 94410713
55.41 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13216269
  • 83.12 € / 768 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
ClipTip 1000, ohne Filter, steril, Gestell
Ungefiltert
Nicht autoklavierbar
9,5 cm
Geringe Retention
Blau
ClipTip™
1000 μl
Steril
3,74 in.
Racks
8x 96 Spitzen/Rack
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Steril & PCR-fähig
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer24145B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/08/2024 Catalog Number94410713
Chargennummer24075B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/06/2024 Catalog Number94410713
Chargennummer23328B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/12/2023 Catalog Number94410713
Chargennummer23295B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/11/2023 Catalog Number94410713
Chargennummer22091B0 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/04/2022 Catalog Number94410713
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen > ClipTip 1000, 100 bis 1000 μl, im Gestell, steril
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.