Learn More
Erlab Sicherheitsschrank des Typ II Solis Essentiel
Solis Essentiel garantiert absoluten Schutz für den Bediener, das Produkt und die Umwelt.
8097.00 € - 17845.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Standard EN 12469-2000 |
---|---|
Kammermaterial | Edelstahl |
Steckdosen | 2 |
Fensteröffnung (metrisch) | 600 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schutz des Anwenders |
Produktcode | Marke | Modell | Leistungsaufnahme bei Betriebseinstellung | Leistungsaufnahme bei reduzierter Gebläseleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Leistungsaufnahme bei Betriebseinstellung | Leistungsaufnahme bei reduzierter Gebläseleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17706634
|
Erlab
HOT19822 |
Solis Essentiel 1200 | 170 W | 90 W | N/A | ||||||
17726634
|
Erlab
HOT19836 |
Solis Essentiel 900 | 150 W | 80 W | N/A | ||||||
17736634
|
Erlab
HOT19837 |
Solis Essentiel 1800 | 310 W | 115 W | N/A | ||||||
17716634
|
Erlab
HOT19835 |
Solis Essentiel 1500 | 290 W | 105 W | N/A | ||||||
Beschreibung
- Hocheffiziente HEPA H14-Filter (d. h. 99,999 % der Partikel > 0,3 μm)
- Optische und akustische Alarme
- Vollständiger Zugang zum Tank für eine vollständige Desinfektion
- Transparente Seitenfenster für eine helle und offene Umgebung
- Intuitiv bedienbarer Touchscreen: zur Einstellung der Helligkeit in der Behandlungskammer, der Dauer des UV-Zyklus, der Nutzungszeit, des Status der HEPA-Filter
Spezifikation
Standard EN 12469-2000 | |
2 | |
Schutz des Anwenders | |
1421 mm |
Edelstahl | |
600 mm | |
USB-A, DOP |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Erlab Sicherheitsschrank des Typ II Solis Essentiel