Learn More
Zitronensäure, wasserfrei, ACS, > 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Citric acid is the most widely used organic acid and pH-control agent in foods, beverages, pharmaceuticals and technical applications. Used in pharmaceutical preparations, especially in effervescent tablets. It is used as a natural preservative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Citric Acid Anhydrous |
Namenshinweis | For analysis ACS |
Schmelzpunkt | 153°bis 154 °C |
Prozentgehaltsbereich | >99.5+% |
Beilstein | 782061 |
Löslichkeitsinformationen | It is very soluble in water,freely soluble in ethanol (96 %) and sparingly soluble in ether. |
Formelmasse | 192.13 |
Güte | ACS-Reagenz |
Dichte | 1,665 |
Menge | 500g |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N27L030 | Analysenzertifikat | 06/03/2025 | 036664.22,036664.A3,036664.36 |
Z04K001 | Analysenzertifikat | 06/12/2024 | 036664.22,036664.A3,036664.36 |
U13K020 | Analysenzertifikat | 06/09/2024 | 036664.22,036664.A3,036664.36 |
U08C008 | Analysenzertifikat | 25/07/2024 | 036664.22,036664.A3,036664.36 |
P24D006 | Analysenzertifikat | 25/07/2024 | 036664.22,036664.A3,036664.36 |
Sicherheit und Handhabung
- Citric acid, anhydrous
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
32Stunden
2Minuten
57Sekunden
50Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70% -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
1Stunden
2Minuten
57Sekunden
50