Learn More
Zitronensäure-Monohydrat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10143650
Zitronensäure-Monohydrat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10143650
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250g
1 kg
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10143650
Marke: Thermo Scientific Acros 124910010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5949-29-1
Summenformel C6H10O8
Molekulargewicht (g/mol) 210.138
MDL-Nummer MFCD00149972
InChI-Schlüssel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Zitronensäure-Monohydrat, Zitronensäurehydrat, 2-Hydroxypropan-1,2,3 -Tricarboxylsäure-Hydrat, Zitronensäure, Monohydrat, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy-, Monohydrat, Zitrat, Zitronensäuremonohydrat USP, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure-; Hydrat
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citronensäure-Monohydrat
Schmelzpunkt 135.0 °C bis 152.0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O
Merck Index 15, 2325
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 676 g/l (25 °C). Andere Löslichkeiten: 2.17 g/100 g Ether – 0.007 g/100 g Chloroform, 15.43 g/100 g Amylalkohol – 5.98 g/100 g Amylacetat, 5.28 g/100 g Ethylacetat – 197 g/100 g Methanol, 62.8 g/100 g Propanol
Formelmasse 210.15
Reinheit (%) 99.5 %
Güte Analytisch
Menge 1 kg
Flammpunkt 174 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid monohydrate, Citric acid
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zitronensäure-Monohydrat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >