Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Heizplattenrührer, Umgebungstemperatur bis 400 °C, Keramik
Rührbereich: 50 bis 1500 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 10,25 x 10,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU-Ausführung
Marke: Thermo Scientific™ SP88857108
553.34 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Unsere neuen digitalen Heizrührer der Thermo Scientific™ Cimarec+™ Serie bieten eine präzise Rührsteuerung, ausgezeichnete Sicherheit und ein überlegenes Temperaturleistungsverhalten für Ihre Routineverfahren. Die Rührer der Cimarec+ Serie sind in drei Größen erhältlich und dadurch flexibel von chemischen Verfahren im Kleinmaßstab bis zu Produktionsprozessen einsetzbar.
Modernste Technologie
- Innovative StirTrac Technologie für Rühren bei niedrigen Drehzahlen, gleichbleibende Drehzahlen und eine stärkere magnetische Kopplung
- Die Temperatur ist in Schritten von 1 Grad einstellbar
- Das Hot Top Warnsystem schützt vor versehentlichen Verbrennungen. Sobald die Temperatur der Heizplattenoberfläche 50 °C (122 °F) übersteigt, wird eine Warnleuchte aktiviert
Flexible, robuste Konstruktion
- Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
- Ablesefreundliche LED-Anzeige für Heiz- und Rührvorgänge
- Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
- Optionaler Temperaturfühler und Spritzschutz
- Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen erhältlich
Spezifikation
Aluminium | |
3 Netzkabel | |
5,5 kg | |
8,2 in. | |
9,7 cm | |
3,8 in. | |
33 cm | |
Heizplattenrührer, Rührer | |
EU/UK/AUS/CN | |
7,25 x 7,25 in. | |
LED |
230 V | |
12,1 lb. | |
230 V, 50/60 Hz | |
7,25 x 7,25 in. | |
Umgebungstemperatur bis 300 °C | |
50/60 Hz | |
20,8 cm | |
Quadratisch | |
50 bis 1.500 U/min | |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.