Learn More
Pal International™ CPE Überschuhe aus Polyethylengewebe
Hergestellt aus hochwertigem geprägtem Polyethylen für Festigkeit und Griffigkeit auf rutschigen Böden. Pal International™ CPE Überschuhe sind am Knöchel elastisch und gewährleisten eine gute Passform und bieten Schutz für Böden und Schuhe in einer Vielzahl von Branchen.
Marke: Pal International™ R21113AX
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem geprägtem Polyethylen für Festigkeit und Griffigkeit
- Mit 35.6 cm (14 Zoll) sehr großer und elastischer Knöchel sorgt für eine gute Passform an den meisten Füßen
- Geeignet zum Schutz von Böden und Schuhen und zur Aufrechterhaltung der Umwelthygiene in einer Vielzahl von Branchen
- Erhältlich in 3 Farben (rot, weiß oder blau) für farbcodierte Hygienearbeitskleidung
- Großpackung enthält 2,000 Paare
Spezifikation
Weiß | |
14 Zoll | |
Polyethylen | |
Glatte Sohle | |
CPE-Überschuhe |
Geeignet für den Schutz von Böden und Schuhen sowie zur Wahrung der Umgebungshygiene in vielen verschiedenen Branchen | |
35.56 cm | |
Einheitsgröße | |
CPE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pal International™ CPE Überschuhe aus Polyethylengewebe > Weiß; Einheitsgröße
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur