Learn More
Fisherbrand™ EVA Schaumstoff-Eisbehälter und Becher mit Deckel
Fisherbrand™EVA Schaumstoff-Eisbehälter und Becher mit Deckel bieten eine hervorragende Isolierung für alle kryogenen Tischanwendungen ohne Chaos!
Marke: Fisherbrand™ 0439387
82.51 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24223" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet:
abnehmbarer Deckel.
Beschreibung
- Schweißfestes Ethylenvinylacetat läuft nicht aus
- Kompatibel mit Eis, Trockeneis, flüssigem Stickstoff, Alkohol und Salzlösungen
- Unterteil und Deckel haben handschuhfreundliche Griffe
- Die Reinigung erfolgt schnell und einfach mit geformten Ausgießausbrüchen
Spezifikation
Eis, Trockeneis, flüssiger Stickstoff, Alkohol und Salzlösungen | |
Becher mit Deckel | |
Behälter für Kryolagerung | |
Blau | |
Nicht autoklavierbar |
Abnehmbarer Deckel | |
Ethylvinylacetat | |
1 | |
2,5 l | |
No |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Verbrauchsmaterial Monatliche Promotion
Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.Aktionscode: 24223Gültig bis zum: 2025-04-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 65%