Learn More
Fisherbrand™ EVA Schaumstoff-Eisbehälter und Becher mit Deckel
Fisherbrand™EVA Schaumstoff-Eisbehälter und Becher mit Deckel bieten eine hervorragende Isolierung für alle kryogenen Tischanwendungen ohne Chaos!
Marke:  Fisherbrand™ 0439355
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16544241
Beinhaltet:
abnehmbarer Deckel.
Beschreibung
Beschreibung
  • Schweißfestes Ethylenvinylacetat läuft nicht aus
  • Kompatibel mit Eis, Trockeneis, flüssigem Stickstoff, Alkohol und Salzlösungen
  • Unterteil und Deckel haben handschuhfreundliche Griffe
  • Die Reinigung erfolgt schnell und einfach mit geformten Ausgießausbrüchen
Spezifikation
Spezifikation
Eis, Trockeneis, flüssiger Stickstoff, Alkohol und Salzlösungen
Pfanne mit Deckel
Behälter für Kryolagerung
Grün
Nicht autoklavierbar
Abnehmbarer Deckel
Ethylvinylacetat
1
1 l
No
Name des Produkts
Fisherbrand™ EVA Schaumstoff-Eisbehälter und Becher mit Deckel > 1 l Kapazität; grüne Farbe; Pfanne