Learn More
Aalborg™ Standardventil, Messing
Das Aalborg™ Präzisionsventil für Durchflussmesser aus Messing ist für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen konzipiert.
Marke:  Aalborg™ VM3-BB
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11748268
  • 120.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für hohe Präzision
  • Entwickelt für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen.
  • Sie können auch als Absperrventile verwendet werden.
  • Die Gehäuse der Ventile werden durch formstabile Metallhülsen verstärkt.
  • Die Gehäuse bestehen aus Messing, die Buchsen bestehen aus plattiertem Messing oder Edelstahl 316.
Spezifikation
Spezifikation
1.000 ml/min
26 ml/min
150 mm Gas-/Flüssigkeitsdurchflussmeter
Standardventil