Learn More
Velp Scientifica™ MSL 50 Digital – Magnetrührer für große Volumen
Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
50 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Vielseitig und zuverlässig
- Der bürstenlose Motor bietet Dauerbetrieb für große Volumen bei jeder Drehzahl
- Der Drehzahlbereich kann zwischen 20 und 1000 U/min eingestellt werden
- Die deutliche LCD-Anzeige sorgt für eine präzise Drehzahleinstellung
- Die Speed Servo™ Technologie sorgt für eine konstante Drehzahl
- Programmierbare Anwendung dank integrierter Zeitschaltuhr (1 bis 99 min)
- Automatisches Reversieren der Rührrichtung (5 s bis 99 min 55 s)
- Programme mit intermittierendem Modus für eine Vielzahl von Arbeitsabläufen
- Rührt Volumen bis zu 50 Liter (H2O)
Garantierte Sicherheit
- Schonender Start zum Schutz wertvoller Proben
- Vor dem Verschütten von Flüssigkeiten geschütztes Bedienfeld
- Widerstandsfähige Edelstahlabdeckung
- Die Sicherheitsverriegelung verhindert eine mögliche Änderung der Arbeitsbedingungen
- 3 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 20 - 1000 U/min |
| Rührpositionen | 1 |
| Deckplattenmaterial | Edelstahl |
| Fassungsvermögen | 50 l |
| Display | Digital |
| Form | Rechteckig |
| Spannung | 230 V |
| Wirkleistung | 10 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 369 x 354 x 77 mm |
| Elektrische Anforderungen | 230 V |
| Mehr anzeigen |