Learn More
Thermo Scientific™ Variomag Micro Rührer
Arbeiten Sie mit Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mikrorührern, hermetisch abgedichteten Rührern der Schutzart IP68, entspricht Schutz gegen dauerndes Untertauchen
Marke:  Thermo Scientific™ 50088148
832.13 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10446871
  • 992.94 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Arbeiten Sie mit Thermo Scientific™ Cimarec™ i Mikrorührern, hermetisch abgedichteten Rührern der Schutzart IP68, entspricht Schutz gegen dauerndes Untertauchen Die Rührer der Cimarec i Micro Serie sind standardmäßig mit einem Controller Ihrer Wahl oder ohne Controller für die Verwendung mit dem Verteilungssystem ausgestattet.
Eigenschaften:
  • Hermetisch abgedichtetes Gehäuse schützt vor Staub und Mikroorganismen
  • Kann auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und in Wasserbädern mit bis zu 95 °C verwendet werden
  • Edelstahlgehäuse bietet ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Die Betriebsbedingungen betragen -10 °C bis +120 °C bei 95 % rel. Luftfeuchtigkeit oder 0 °C bis 95 °C in Wasser eingetaucht
  • Schutzklasse IP68 (nur Rührer)
Optimales Rühren:
  • Rührgeschwindigkeiten bis zu 1.400 U/min
  • Rührvolumen bis zu 1 l
  • Mit dem optionalen Verteiler können bis zu acht Rührer mit einem einzigen Steuergerät gesteuert werden
Bestellinformationen:
Optionales Zubehör: 4-Platz-Verteiler (#50091720), 8-Platz-Verteiler (#50091721)
Im Lieferumfang enthalten:
Bei 100 bis 240 V-Geräten ist ein Kabelsatz mit verschiedenen Steckern inklusive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
130 bis 1.400 U/min
Edelstahl
Quadratisch
2/4/6/8 W
0,6 in.
1,8 in.
1,8 in.
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Micro 20 mit Telemodul 20 C
-10 bis +56 °C (Betriebstemp.)
0,4 lb.
1
1 l
100/240 V
1,8 x 1,8 x 0,6 in. (48 x 48 x 15 mm)
15 mm
48 mm
48 mm
Micro 20 mit Telemodul 20 C; 100 bis 240 V 2/4/6/8 W
IP 68
Rührer
0,2 kg
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    14
    Stunden
    2
    Minuten
    26
    Sekunden
    18
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Variomag Micro Rührer > Micro 20 mit Telemodul 20 C; 100 bis 240 V; 2/4/6/8 W
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.