Learn More
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B Flüssiges Nährstoffsupplement
CHO CD EfficientFeed™ B Flüssiges Nährstoffsupplement
Marke: Gibco™ A1024001
222.30 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B Nährstoffsupplement ein Produkt für die Fed-Batch-Zugabe zur Kultur mehrerer Zelllinien. Das CHO CD EfficientFeed™ B flüssige Nährstoffsupplement ist eine chemisch definierte Formulierung nicht tierischen Ursprungs, die keine Proteine, Hydrolysate oder Komponenten mit unvollständig definierter Zusammensetzung enthält.Das Flüssigformat ist für den Einsatz in kleinen Mengen und für Experimente konzipiert. Dieses Produkt ist auch in AGT™-Format erhältlich, für die Herstellung in großem Maßstab und einfacher Handhabung.
Welches EfficientFeed™ Nährstoffsupplement auswählen?
Betrachten Sie das CHO CD Efficient Feed™ Kit in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
Betrachten Sie das CHO in folgendem Fall: CD EfficientFeed™ A Nährstoffsupplement in folgenden Fällen:
Betrachten Sie das CHO in folgendem Fall: CD EfficientFeed™ B Nährstoffsupplement in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
Erwägen Sie CD EfficientFeed™ C AGT™ Nährstoffsupplement in folgendem Fall: in folgenden Fällen:
Erhöhte Titer
CHO CD EfficientFeed™ Supplemente führen nachweislich zur 2- bis 5-fachen Erhöhung des Titers im Vergleich zur Batchkultur, und sind ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für die Prozessentwicklung (Abbildungen 1a und Mit AGT™ (Advanced Granulation Technology) Trockenformat, ist es möglich, das Produkt noch einfacher und sicherer zu lagern und zu verwenden als herkömmliche Trockenformat-Produkte. Das CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Supplement wird in 10 l- und 100 l-Verpackungen angeboten, die eine nahtlose Hochskalierung vom flüssigen 1 l-Supplement ermöglichen und Kosteneinsparungen beim Kauf von Volumina im Produktionsmaßstab ermöglichen.
Vergleichbare Leistung wie flüssiges Supplement
Ebenso wichtig wie der Komfort und die Einfachheit des AGT™ Trockenformats (AGT = Advanced Granulation Technology™) ist die mit dem flüssigen CHO CD EfficientFeed™ B-Supplement vergleichbare Leistung (Abbildung 4). Beide Formen haben sich in unseren Tests ähnlich verhalten, und die AGT™-Version wurde in vielen Prozessen von mehreren Unternehmen erfolgreich als Prototyp verwendet.
Anwenderfreundliches AGT™-Format
CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Nährstoffsupplement für die einfache Hochskalierung im Trockenformat und die einfache Rekonstitution in einem einteiligen AGT-Trockenformat. Weitere Informationen finden Sie in den Begleitdokumenten auf der Produktseite zum AGT™-Format.
Für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Spezifikation
Enthält einen Liter CHO CD EfficientFeed™ B und ein Handbuch. Lagen Sie CHO CD EfficientFeed™ B bei 2–8°C im Dunkeln. |
|
CHO | |
Suspensions-Zellkultur | |
Medien-Supplement | |
Steril gefiltert | |
Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Insulin | |
Flasche(n) | |
Zellkulturgütegrad, geeignet für die weitere Herstellung, Forschungsgütegrad | |
Chemisch definierte Nährstoffzufütterung | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Ohne Antibiotika | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
Flüssig | |
serumfrei | |
Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat | |
Niedrig | |
Gibco™ | |
1 l | |
Raumtemperatur | |
pH |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.