Learn More
Ansell™ ChemTek™ Immersionshandschuhe der 38-520 Serie aus Butylpolymer Artikelnummer.: 12669711
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ ChemTek™ Immersionshandschuhe der 38-520 Serie aus Butylpolymer
Artikelnummer. 12669711 Alle ansehen Ansell Produkte
9
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 12669711
Marke: Ansell™ 38520090
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimale Beständigkeit gegen besonders aggressive Chemikalien ohne Beeinträchtigung von Beweglichkeit und Komfort. Ansell Edmont™ ChemTek™ Immersionshandschuhe aus Butyl-Polymer der Serien 38-520 gewährleisten hervorragenden Schutz gegen Aldehyde, Ketone und Ester sowie gegen konzentrierte Mineralsäuren.
  • Glattes Finish in Schwarz
  • Einfaches Anziehen und guter Halt
  • Maximaler Schutz vor gefährlichen Chemikalien
  • Überraschend flexibel mit ausgezeichneter Fingerfertigkeit
  • Entwickelt für Komfort mit einer natürlichen, geschwungenen ergonomischen Form und einem weichen Gefühl
  • Da keine Latexproteine vorhanden sind, besteht keine Gefahr von Latexallergien
  • Ideal für chemische Industrie, Öl- und Benzinraffinerie, Druckindustrie, Automobilindustrie, Bergbau und Luft- und Raumfahrt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Butyl
Stulpenmaterial Butyl
Coating Material Butylpolymer
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Latex Free Ja
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 9
Modell 38-520
Dicke (angloamerikanisch) 20 mil
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Saumfarbe Schwarz
Geprüft für medizinische Verwendung Ja
Verpackungsart Einzeln verpackte Beutel mit Einlagen
Menge 1 Paar
Beständig gegen Hohe Chemikalienbeständigkeit
Serie 38-520
Name des Produkts
Ansell™ ChemTek™ Immersionshandschuhe der 38-520 Serie aus Butylpolymer >