Learn More
SHOWA™ 874 Best™ Butyl II-Handschuhe
Gleiche chemische Permeationsbeständigkeit
Marke: SHOWA™ 874-09L
52.11 EUR gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Butylgummi
- Hohe Permeationsbeständigkeit gegenüber Gasen und Wasserdämpfen
- Ungefütterter, gerollter Aufschlag
- Mit glattem oder rauem Griff erhältlich
- Ohne Unterlage
- Dünnes Design für bessere Fingerfertigkeit
Spezifikation
EN 388 | |
Schwarz | |
Butyl | |
14 mil | |
EN 388:0010X | |
BIK | |
Fertigung, Handhabung von Chemikalien, Nervengifte, Militär, Heimatschutz, Gefahrgut | |
Rau | |
874R-09 | |
35.5 cm |
Kat. III, CE 0299 | |
Ja | |
9 | |
0,35 mm | |
Typ B | |
Bakterien, Pilze MIT Virusschutz | |
Rollrand | |
Ohne Dichtungseinlage | |
14 in. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen