Beschreibung
- Hochflexibler Handschuh aus Butylkautschuk
- Hergestellt über ein umweltfreundliches Spritzgießverfahren
- Beliebt im Bereich des NBC-Schutzes
- Ausgezeichneter Schutz vor einer Vielzahl von Chemikalien und Gasen
- Entspricht dem neuen Antistatikstandard EN 16-350
- Gasdicht (erfüllt die NATO-Anforderungen)
- Durch den lockeren Sitz können Handschuhe darunter getragen werden
- Kann nach einer speziellen Reinigung wiederverwendet werden (siehe KCL)
- Kann mit chemischer Schutzkleidung kombiniert werden
- Sehr guter Schutz vor extrem aggressiven und toxischen Chemikalien
- Überragender Komfort
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Gute mechanische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 16-350 Antistatikstandard, EC-Kategorie PSA 3 |
Farbe | Schwarz |
Cut Resistance Rating | 0 |
Material | Butyl |
Gepudert | Gepudert |
Größe | 9 |
Dicke (metrisch) | 0,7 mm |
Durchstechfestigkeit | 0 |
Beständig gegen | Beständig gegen die Permeation durch Chemikalien: BCI |
Reißfestigkeit | 1 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell KCL™ Butoject™ 898 Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur