Learn More
Nabertherm™ Keramik-Riffelplatte
Bodenplatte zum Schutz des Ofens.
Marke:  Nabertherm™ 691600506
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10498969
  • 83.22 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tmax:1200 °C
  • Höhe:12,7 mm
Spezifikation
Spezifikation
Modelle L 15, LT 15, N 11
Gerippte Platte
340 x 220 x 12,7 mm
220 mm
1200 °C
Keramik
340 mm
12,7 mm
Name des Produkts
Nabertherm™ Keramik-Riffelplatte > Länge:34 cm; Material:Keramik