Learn More
Fisherbrand™ Centrifuge GT4 Expert
GREENER_CHOICE
Waste no time finding the right part numbers for your application! Fisherbrand™ Refrigerated Centrifuge GT4 Expert is an application driven centrifuge to insure convenient, fast ordering of all components necessary to run a specific protocol.
Marke:  Fisherbrand™ 75009555
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30002339
  • 9100.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Easy to Use:
    • Exceptional capacity to process 40 x 50 mL conicals in one run, under biocontainment certified lids
    • Intuitive controls simplify operation and provide detailed information on a wide range of operating parameters and processing status for optimal performance
    • Motorized lid latch enables one finger downward motion for easiest closing and locking of centrifuge lid, even on tall benches
    • Secure locking system allows easy push-button installation and exchange of rotors
    • System saves time when switching between applications
    • Easy access to rotor chamber offers quick cleaning, a healthier working environment and longer unit life
    • Biocontainment solution seals with a snap, eliminates screw caps and complicated clips
    • System has glove-friendly, one-handed open/close capability
    • System is certified by CAMR™ in Porton Down, UK
    • Advanced rotor management system maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option
    • Technology optimizes safety and improves separations
    • System is ventilated
    Space-Saving Design:
    • Compact dimensions optimize work area and ergonomic height and curved design ensure easy sample loading and unloading and easy cleaning
    Energy Efficient:
    • System offers up to 40% energy consumption savings on industry standard protocols, such as standard blood separation or conical tubes processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 L
15,200 rpm
Yes
Zentrifuge
200/230 V
25,830 x g
GT4 Expert
Yes
50/60 Hz
Sonderangebote
  • Thermo Scientific Sorvall , Fisherbrand , Thermo Scientific
    Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!
    Aktionscode: 21629
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
    Neues Angebot
    Jetzt Sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Centrifuge GT4 Expert > Fisherbrand™ Centrifuge GT4 Expert, Refrigerated; Yes