Learn More
Cellpath Black Diamond™ Einweg-Pathologie-Messer
Bewährte, sichere Alternative zum erneuten Schärfen von Autopsiemessern. CellPath Black Diamond™ Einweg-Pathologiemesser sind in fünf verschiedenen Größen erhältlich, die eine hochwertige Sheffield Edelstahl-Doppelschliffklinge und einen geformten Griff mit Fingerschutz haben.
Marke:  Cellpath CAA-0601-01A
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30226222
  • 77.13 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Features Sheffield Stainless Steel double-honed blades
  • Molded handle with finger guard for added safety
  • Complete disposal of knife and handle eliminates problems of replacement blade fit and ensures contamination-free environment
  • Available in five different types and lengths (cartilage, trimming, macro, lung and brain knives) to enable pathologist to easily select optimum size of knife for any purpose
  • Supplied in packs of 10 or an assorted pack containing two knives of each type and length
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
6 in.
Single-use
Trimming Knife
15.24 cm
Name des Produkts
Cellpath Black Diamond™ Einweg-Pathologie-Messer > Trimming Knife; Length: 15.24cm (6 in.)