Learn More
Corning™ Zellschaber
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Griff:
25 cm
39 cm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
1,8 cm
3 cm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Die angewinkelte, schwenkbare Klinge minimiert Zellbeschädigungen und sorgt für gleichmäßigen Kontakt mit dem Wachstumsbereich. Corning™ Zellschaber sind ideal für die Zellernte.
- Der lange Griff ermöglicht einen einfachen Zugriff in Zellkulturkolben und Rollerflaschen
- Für die Verwendung in 25 und 75 cm-3 Kolben
- Steril und zertifiziert nicht-pyrogen
- Einzeln verpackt
Tekniske data
Tekniske data
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellernte |
| Länge (angloamerikanisch) Sägeblatt | 0.7 Zoll |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 1,8 cm |
| Länge (angloamerikanisch) Griff | 10 in. |
| Länge (metrisch) Griff | 25 cm |
| Produkttyp | Zellschaber |
| Enthält | Klinge mit Griff |
| Sterilität | Steril |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion