Learn More
Falcon™ Zellschaber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zur Gewährleistung eines maximalen Zugangs zur Wachstumsoberfläche. Corning™ Falcon™ Zellschaber zeichnen sich durch ihre hervorragende Schabewirkung in Schalen, Platten und Kolben aus.
Marke:  Falcon™ 353085
189.87 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10019140
  • 232.01 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für die Verwendung mit einer Vielzahl von Kulturgefäßen
  • Uneingeschränkt konforme Klingenstifte aus thermoplastischem Elastomer (TPE) ermöglichen verschiedene Winkel zur Entfernung von Zellen auf der gesamten Kulturoberfläche.
  • Der quer gerippte Handgriff aus Polystyrol sorgt dank besonderer Festigkeit für eine bessere Kontrolle bei der Abschabung der Zellen.
  • Die flexible Verbindung zwischen Klinge und Griff erleichtert den Zugang zu Kolben- oder Rollerflaschenhälsen.
  • Lieferbar in vier Größen, für die verschiedensten Anforderungen im Labor
  • Vorsterilisiert und einzeln in medizinischen Aufreißbeuteln verpackt
Bestellinformation
Vorsterilisiert und einzeln in medizinischen Aufreißbeuteln verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.7 Zoll
Für eine Vielzahl von Zellkulturgefäßen, 75 cm&Sup2; große Kolben
18 cm
100/Karton
Konforme TPE-Klinge und biegesteifer, quergeriffelter Griff aus Polystyren
1.8 cm
7 in.
1 St./Packung
Zellschaber
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer23224021 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/03/2025 Catalog Number353085
Chargennummer19824034 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog Number353085
Chargennummer19724061 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/01/2025 Catalog Number353085
Chargennummer15724004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/01/2025 Catalog Number353085
Chargennummer15524013 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/11/2024 Catalog Number353085
Name des Produkts
Falcon™ Zellschaber > Griff: 18 cm; Klinge: 1,8cm