Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellschaber
Artikelnummer. 11347774
Click to view available options
Länge (metrisch) Griff:
23cm
32cm
Packungsgröße:
250 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11347774
Marke: Thermo Scientific™ 179693
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile, nicht-pyrogenische Thermo Scientific™ Nunc™ Zellschaber eignen sich für verschiedene Anwendungen und zeichnen sich durch die einstellbare Klinge aus.
Der sterile, nicht-pyrogenische Thermo Scientific™ Nunc™ Zellschaber mit einstellbarer Klinge ermöglicht eine bequeme mechanische Ernte der adhärenten Zellen aus Kulturgefäßen. Erhältlich in 2 Längen für eine breite Palette an Kulturgefäßen.
Eigenschaften:
  • Griffe aus flexiblem Polystyrol
  • Vorsterilisiert und einzeln verpackt
  • Klingenlänge: 1,7cm (0,66)
Bestellinformationen:
  • 179707: zur Verwendung mit 75 bis 175 cm2-Zellkulturflaschen
  • 179693: zur Verwendung mit 25 bis 80cm2-Zellkulturflaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) Sägeblatt 0,2952 in.
Länge (metrisch) Sägeblatt 7,5mm
Breite (angloamerikanisch) Sägeblatt 0,6889 in.
Breite (metrisch) Sägeblatt 17,5mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zellkulturflaschen 25-80 cm2
Länge (angloamerikanisch) Griff 9 in.
Länge (metrisch) Griff 23cm
Anzahl pro Packung 1/Pk.
Anzahl pro Karton 250/Cs.
Produkttyp Zellschaber
Sterilität Steril
Material Polystyrol (Griff)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.