Learn More
Fisherbrand™ X10 Cryobox Fisherbrand with grid insert and lid
Artikelnummer. 12767125 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
:
Kryobox mit Rastereinsatz und Deckel
Artikelnummer. 12767125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Höchste Flexibilität: Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28.5 mm kombiniert werden.
  • Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
  • Höchste Flexibilität: Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28.5 mm kombiniert werden.
  • Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden.
  • Ultratieftemperaturbeständiger Karton
Spezifikation
Material Pappe
Form Quadratisch
Typ Kryobox
Röhrchen-Array 10 x 10
Länge (metrisch) 136 mm
Breite (metrisch) 136 mm
Höhe (metrisch) 75 mm
Gewicht (metrisch) 1 kg