Learn More
Fisherbrand™ Kryobox-Einsätze aus Karton, 136 mm
Kombinieren Sie diese Einsätze mit Kryoboxen für die flexible Zelllagerung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Karton-Kryoboxen bestehen aus Ultratieftemperatur-beständiger Pappe mit wasserabweisendem Finish für die Probenlagerung.
Marke: Fisherbrand™ FB71314
Beschreibung
- Ultratieftemperaturbeständiger Karton
- Für die Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
Spezifikation
10/Packung | |
Gitter-Einsätze | |
Probenlagerungsröhrchen | |
136 mm | |
8 x 8 |
Pappe | |
Probenlagerung | |
20 mm | |
136 mm |