Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton mit wasserabweisender Standardbeschichtung
Kombinieren Sie diese Boxen mit verschiedenen Gittereinsätzen, um Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen zu bieten. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton mit wasserabweisender Standardbeschichtung sind bis-80 °C temperaturbeständig, ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen.
Marke:  Fisherbrand™ FB71281
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10637584
  • 97.85 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bieten außergewöhnliche Flexibilität
  • Kann mit einer Vielzahl unterschiedlicher Gittereinsätze kombiniert werden
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Kryobox
Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser
133 x 133 x 100 mm
Pappe
Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser
10/Packung
100 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton mit wasserabweisender Standardbeschichtung > Höhe: 100 mm; Farbe: Weiß; Format: 133 x 133 mm