Learn More
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt, GlutaMAX™ Supplement
Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Das Gibco™ DMEM GlutaMAX™ Supplement mit hohem Glukosegehalt wird in humanen Ex-vivo-Gewebe- und Zellkulturanwendungen verwendet.
Marke: Gibco™ 10566032
Benötigt : Supplementierung
Beschreibung
- Enthält 4-mal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen als das ursprüngliche Eagle's Minimal Essential Medium
- Das GlutaMAX Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und die Zellviabilität und das Zellwachstum verbessert.
- Ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, in der Regel mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS), erforderlich
- DMEM nutzt einen Natriumbikarbonatpuffer (3,7 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10 %ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
- Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, nicht proliferierende und ausdifferenzierte Nabelschnurzellen (HUVEC) sowie Zellen der glatten Muskulatur und Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
HeLa, 293, Cos-7 und PC-12 | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Sterile-filtered | |
Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat | |
Gibco™, GlutaMAX™, SynerGy™ | |
Raumtemperatur |
Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen | |
1 X | |
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) | |
Steril gefiltert | |
Hoher Glukosegehalt, GlutaMAX, Phenolrot | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
5 l | |
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3090863 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 10566016,10566032 |
2715661 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 10566016,10566032 |
2637862 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 10566016,10566032 |
2726039 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 10566016,10566032 |
2637896 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 10566016,10566032 |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.