Learn More
Erlab Sicherheitsschrank des Typ II Solis Essentiel
Solis Essentiel garantiert absoluten Schutz für den Bediener, das Produkt und die Umwelt.
Marke: Erlab HOT19836
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hocheffiziente HEPA-H14-Filter
- Doppelte Belüftung
- Visuelle und akustische Alarme
- Transparente Seitenfenster für eine helle und offene Umgebung
- Vollständiger Zugang zum Tank für eine vollständige Desinfektion
- Sehr intuitiver Touchscreen: zum Einstellen der Helligkeit in der Arbeitskammer, der Dauer des UV-Zyklus, der Nutzungszeit, des Status der HEPA-Filter
Spezifikation
Standard EN 12469-2000 | |
980 mm | |
56 dB | |
550 W | |
>240 m3h | |
1215 mm | |
USB-A, DOP | |
150 W |
Edelstahl | |
Solis Essentiel 900 | |
2 | |
600 mm | |
Schutz des Anwenders | |
80 W | |
1421 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Erlab Sicherheitsschrank des Typ II Solis Essentiel > Modell: Solis Essentiel 900
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur