Learn More
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 1 hellgrauer Tür
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Konform mit DIN EN16121/16122 |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 520 mm |
Innentiefe (metrisch) | 493 mm |
Material | Stahl |
Produkttyp | Chemikalienschrank |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Außenhöhe (metrisch) | Ausführung der Tür | Konfiguration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außenhöhe (metrisch) | Ausführung der Tür | Konfiguration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15945346
|
asecos™
3055904130565 |
1105 mm | Festes Fenster, Mit Scharnier links | 2 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15965346
|
asecos™
3055904130567 |
1105 mm | Festes Fenster, Mit Scharnier links | 2 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech), Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15915356
|
asecos™
3055904130572 |
1105 mm | Festes Fenster, Mit Scharnier links | 3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15905406
|
asecos™
3056004130565 |
1105 mm | Flügel, Scharniere rechts | 2 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15925406
|
asecos™
3056004130567 |
1105 mm | Festes Fenster, Scharniere rechts | 2 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech), Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15975406
|
asecos™
3056004130572 |
1105 mm | Festes Fenster, Scharniere rechts | 3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15985576
|
asecos™
3056304130573 |
1950 mm | Festes Fenster, Mit Scharnier links | 3 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15905586
|
asecos™
3056304130575 |
1950 mm | Festes Fenster, Mit Scharnier links | 3 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech), Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15945586
|
asecos™
3056304130579 |
1950 mm | Festes Fenster, Mit Scharnier links | 4 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15965586
|
asecos™
3056304130581 |
1950 mm | Festes Fenster, Mit Scharnier links | 6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15905646
|
asecos™
3056404130573 |
1950 mm | Festes Fenster, Scharniere rechts | 3 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15925646
|
asecos™
3056404130575 |
1950 mm | Festes Fenster, Scharniere rechts | 3 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech), Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15965646
|
asecos™
3056404130579 |
1950 mm | Festes Fenster, Scharniere rechts | 4 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15975646
|
asecos™
3056404130581 |
1950 mm | Festes Fenster, Scharniere rechts | 6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Description
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Specifications
Konform mit DIN EN16121/16122 | |
493 mm | |
Chemikalienschrank | |
1 | |
545 mm |
520 mm | |
Stahl | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen | |
pulverbeschichtet struktur | |
486 mm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 1 hellgrauer Tür