Learn More
Aalborg™ Rahmen aus Aluminium mit O-Ring aus Buna N
Der Aalborg™ Buna N O-Ring Aluminiumrahmen mit Stopfen ist für die Verwendung mit Mehrfachröhrchen-Durchflussmessern vorgesehen, die die meisten einzigartigen Merkmale von Einzelröhrcheneinheiten beibehalten.
Marke:  Aalborg™ P21A2-BA2
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11778528
  • 314.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stabile genaue Messwerte durch bordgeführte oder profilierte Messröhrchen
  • Austauschbarkeit der Durchflussröhrchen und Schwimmer
  • Verteiler am Ein- oder Auslass
  • Einfache Installation und Austausch der Durchflussröhrchen
  • Chemische Verträglichkeit
  • Einfacher Einbau
Spezifikation
Spezifikation
2 Röhrchen 150 mm Gas-/Flüssigkeits-Durchflussmesser mit Verteilermontage
Rahmen
Stecker und Verteiler
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Aalborg™ Rahmen aus Aluminium mit O-Ring aus Buna N > Kann verwendet werden mit: 2 Röhrchen, 150 mm Gas-/Flüssigkeits-Durchflussmesser mit Verteilermontage