Learn More
asecos™ Sprühkanne aus verzinktem Stahlblech
Reinigungsflächen sparsam und dosiert einsprühen
Marke:  asecos™ 8628
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17846356
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Sprühaufsatz aus Kunststoff mit verstellbarer Düse
  • integriertes Pumpwerk aus Kunststoff
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
0.3 gal.
Gray
5.20 in.
11.81 in.
1.65 lb.
1 L
Edelstahl
132.00 mm
300.00 mm
0.75 kg.
Name des Produkts
asecos™ Sprühkanne aus verzinktem Stahlblech > Capacity: 1 L, Color: Gray