Learn More
Pufferkonzentrationslösung BS pH 4.00, Standard für pH-Messung, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical J/2821C/05
14.53 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11413843
  • 20.00 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Farblos
Flüssig
282720
4
100 mL
Ampulle
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Buffer solution pH 4.00 BS formulated
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    21
    Stunden
    20
    Minuten
    52
    Sekunden
    38
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferkonzentrationslösung BS pH 4.00, Standard für pH-Messung, Fisher Chemical > 100 ml, Ampulle