Learn More
SGE™ Geradliniger GC-Einlass-Liner für Splitinjektionen
Lieferung in Blisterpackungen zur Vermeidung von Kontamination
Marke:  SGE™ 092222
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12924071
  • 565.76 € / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für verschiedene GC-Geräte
  • Alle Auskleidungen werden mithilfe der Hochtemperatur-Gasphasen-Deaktivierung (420 °C) deaktiviert
  • Reduzierte aktive Stellen bedeuten keine unerwünschte Reaktion in Proben
Spezifikation
Spezifikation
25/Pckg.
Geteilter GC-Durchflusseinsatz
0.63 cm
7,85 cm
0.4 cm
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177
Name des Produkts
SGE™ Geradliniger GC-Einlass-Liner für Splitinjektionen > 25/Pckg.