Learn More
Buerkle™ Lösemittelpumpe Fußbetrieb-Auslaufschlauch & Hahn
Die Lösemittelpumpe Fußbetrieb-Auslaufschlauch & Hahn ist speziell für das Abfüllen von hochreinen Flüssigkeiten wie z.B. Lösungsmitteln geeignet.Abfüllen brennbarer Flüssigkeiten. Schutz vor gefährlichen Dämpfen.
Marke:  Buerkle™ 5603-3000
663.72 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10223924
  • 908.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Fasspumpe für Lösemittel mit Auslaufschlauch und Absperrhahn aus Edelstahl/PTFE.
Die Lösemittelpumpe mit Fußbetrieb ist speziell für das Abfüllen von hochreinen Flüssigkeiten wie z.B. Lösungsmitteln geeignet.
Abfüllen brennbarer Flüssigkeiten
Alle mediumsberührten Teile sind aus Edelstahl (1.4301) und PTFE gefertigt. Mit dem Antistatik-Set von Bürkle kann die Pumpe beim Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten geerdet werden, damit sich keine elektrostatische Aufladung bildet.
Schutz vor gefährlichen Dämpfen
Durch die Fassverschraubung und die beiden Absperrhähne können das Gebinde und die Pumpe hermetisch verschlossen werden. Somit können nach dem Abfüllen keine unerwünschten Dämpfe entweichen. Auf diese Weise werden Gesundheit und Umwelt geschützt.
Robuste und praktische Bauweise
Die massive und langlebige Industrieausführung der Lösemittelpumpe stellt eine lange Lebensdauer sicher. Die Pumpe arbeitet nach dem Überdruckprinzip. Mit dem Fußbalg wird ein Überdruck im Behälter aufgebaut, der die Flüssigkeit aus dem Gebinde herausdrückt. Durch die einfache Bedienung der Pumpe mit dem Fußbalg bleiben beide Hände zum Abfüllen frei. Mit dem praktischen Clip-Anschluss kann der Luftschlauch schnell und einfach an- und abgesteckt werden.
  • Tauchrohr auf Fasstiefe stufenlos einstellbar
  • ür Fässer bis 220 Liter
  • Passend für Stahlfässer mit R 2 in. Gewinde
  • Gewindeadapter für handelsübliche Behälter und Luftfilter für besonders reines Abfüllen als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Lösemittel
95 cm
PTFE, Edelstahl
20 l/min
4,3975 kg
Explosíonsgruppen IIA, IIB und IIC, zum Einsatz in der Ex-Schutzzone 0
Lösungsmittel und entzündliche Flüssigkeiten, Lebensmittel
Lösemittelpumpe Fußbetrieb
Anschlussgewinde 2 in. fein, Auslaufschlauch und Hahn
Dokumentation
Flyers
Name des Produkts
Buerkle™ Lösemittelpumpe Fußbetrieb-Auslaufschlauch & Hahn > Flussrate:20 LPM