Learn More
Brand™ Buerker Zählkammern
Zeigt 9 große Quadrate von je 1 mm2, die zum Zählen von Leukozyten verwendet werden. BRAND™ Bürker-Zählkammern enthalten auch Gruppenquadrate, die der Neubauer-Zählkammer in ihrer Größe entsprechen und zur Zählung von Thrombozyten und Erythrozyten verwendet werden. CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
Brand:  Brand™ 718920
83.35 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 10513451
  • 87.05 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Anzeige von 9 Großquadraten mit einer Fläche von je 1 mm2 zur Zählung von Leukozyten.
  • Jedes Großquadrat ist durch Doppellinien (Abstand 0.05 mm) in 16 Gruppenquadrate mit einer Seitenlänge von 0.2 mm unterteilt.
  • Die Gruppenquadrate haben dieselbe Größe wie in der Neubauer-Zählkammer, jedoch keine weiteren Unterteilungen.Sie werden für die Zählung von Thrombozyten und Erythrozyten genutzt.
  • Doppellinien zur Begrenzung von Kleinstquadraten mit einer Fläche von 0.0025 mm2.
  • CE-Kennzeichen entsprechend IVD-Richtlinie 98/79 CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Zählgerät
0.1 mm
Mit Federklemmen
1Each.
Leukozyten-, Thrombozyten- und Erythrozytenzählung
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brand™ Buerker Zählkammern > Mit Federklemmen