Learn More
Carl Zeiss™ Reflektormodul
Artikelnummer. 11822402
Click to view available options
Typ:
Schwanenhals-Lichtleiter, Reflektormodul
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11822402
Marke: Carl Zeiss™ 4249310000000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
FL, EP und P & C
  • Reflexionen werden durch die geneigte Befestigung der Emissionsfilter vermieden
  • Maximale Filterdicke: 5 mm
Spezifikation
Typ Schwanenhals-Lichtleiter, Reflektormodul
Dicke (metrisch) 0,5 cm