Learn More
Brand™ Buerker Zählkammern
Zeigt 9 große Quadrate von je 1 mm2, die zum Zählen von Leukozyten verwendet werden. BRAND™ Bürker-Zählkammern enthalten auch Gruppenquadrate, die der Neubauer-Zählkammer in ihrer Größe entsprechen und zur Zählung von Thrombozyten und Erythrozyten verwendet werden. CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
70.30 € - 87.05 €
Spezifikation
Produkttyp Zählgerät
Menge 1Each.
Tiefe (metrisch) 0.1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leukozyten-, Thrombozyten- und Erythrozytenzählung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
10513451
Unterlagen ansehen
Brand™
718920
Mit Federklemmen
87.05 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10628431
Unterlagen ansehen
Brand™
718905
Ohne Federklemmen
70.30 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Anzeige von 9 Großquadraten mit einer Fläche von je 1 mm2 zur Zählung von Leukozyten.
  • Jedes Großquadrat ist durch Doppellinien (Abstand 0.05 mm) in 16 Gruppenquadrate mit einer Seitenlänge von 0.2 mm unterteilt.
  • Die Gruppenquadrate haben dieselbe Größe wie in der Neubauer-Zählkammer, jedoch keine weiteren Unterteilungen.Sie werden für die Zählung von Thrombozyten und Erythrozyten genutzt.
  • Doppellinien zur Begrenzung von Kleinstquadraten mit einer Fläche von 0.0025 mm2.
  • CE-Kennzeichen entsprechend IVD-Richtlinie 98/79 CE.
Spezifikation
Spezifikation
Zählgerät
1Each.
0.1 mm
Leukozyten-, Thrombozyten- und Erythrozytenzählung
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Buerker Zählkammern