Learn More
Thermo Scientific™ BSTFA-Silylierungsreagenz
Artikelnummer. 11776957 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
10x 1 ml-Ampullen
25 g
Packungsgröße:
1 Stück
25 Gramm
Artikelnummer. 11776957
Marke: Thermo Scientific™ TS38830
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erzielen Sie exzellente GC-Trennungen mit dem Thermo Scientific™ BSTFA-Silylierungsreagenz.
Verbessern Sie Ihre GC-Analysen mit dem Thermo Scientific™ BSTFA Silylierungsreagenz. Die hochflüchtigen Nebenprodukte Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamid (BSTFA) und Trifluoroacetamid eluieren mit der Lösungsmittelfront. Dadurch sind exzellente chromatographische Trennungen gegeben. Dieses Silylierungsreagenz reagiert mit einer Vielzahl von polaren Verbindungen und eignet sich besonders gut für die GC-Analyse bestimmter TMS-Aminosäuren und TMS-Citratzyklussäuren mit niedrigem Siedepunkt.
BSTFA ist ein leistungsfähiger Thrimethylsilyl-Donor mit einer Donorstärke, die mit der seines nicht fluorierten Analogs, BSA [N,O-bis(trimethylsilyl)acetamid], vergleichbar ist. BSTFA ersetzt bei der Reaktion labile Wasserstoffe in einer Vielzahl polarer Verbindungen durch eine -Si(CH3)3-Gruppe. Diese physikalische Eigenschaft ist besonders bei der Gaschromatographie einiger TMS-Aminosäuren und TMS-Citratzyklussäuren mit niedrigem Siedepunkt nützlich.
  • Erhöhte Flüchtigkeit der Reaktionsnebenprodukte Mono(trimethylsilyl)trifluoracetamid und Trifluoracetamid gegenüber entsprechenden nicht fluorierten BSA-Verbindungen
  • Erhöhte Flüchtigkeit ermöglicht die Derivatisierung kleiner Moleküle, mit denen die TMS-Derivate zusammen mit den Nebenprodukten von BSA eluieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit GC
Standardkonzentration 98 bis 100%
Artikelbeschreibung 10 x 1-ml-Ampullen
Lagerung 2 bis 8 °C
Menge 10x 1 ml-Ampullen
Standardkomponenten Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(Trimethylsilyl)acetimidat
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BSTFA, 10 x 1 mL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.