Learn More
Thermo Scientific™ BSTFA + 1 bis 10 % TMCS-Silylierungsreagenz
Das Thermo Scientific™ BSTFA + 1 bis 10 % TCMS Silylierungsreagenz derivatisiert Verbindungen und ist ideal für schwer zu silylierende Verbindungen.
130.46 € - 397.60 €
Spezifikation
Lagerung 2 bis 8 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Standardkomponenten Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Standardkomponenten Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11557851
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
TS-38831
BSTFA +1 % TMCS 10x 1 ml-Ampullen
171.41 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11597570
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
TS-38832
BSTFA +1 % TMCS 10 g
130.46 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11527851
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
TS-38833
BSTFA +1 % TMCS 25 g
164.28 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11517871
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
TS-38834
BSTFA +1 % TMCS 100 g
397.60 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ BSTFA + 1 bis10 % TMCS Silylierungsreagenz für Analyten, die nur schwer zu silylieren sind. Diese katalysierte Formulierung ist stärker als BSTFA allein und ideal für die Derivatisierung von Verbindungen wie Fettsäureamiden und schwach gehinderten Hydroxylen für die GC-Analyse.
  • Ideal zur Derivatisierung von Fettsäureamiden, schwach gehinderten Hydroxylen und anderen Verbindungen
  • Die katalysierte Formulierung ist stärker als BSTFA allein.
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BSTFA + 1 bis 10 % TMCS-Silylierungsreagenz