Learn More
Alpaco™ Schlauchklemmen, Messing
Ermöglichen ein gleichmäßiges Anziehen um den Schlauch herum und gewährleisten so eine wasserdichte Abdichtung. Alpaco™ Messingklemmen mit vertikalen Schrauben sind garantiert wasserdicht und ohne Werkzeug handverriegelbar.
Marke:  Alpaco™ MNH25
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10437671
  • 52.47 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wiederverwendbar
  • Druckbeständig
  • Keine Schmiermittel für die Montage erforderlich
  • Sanfte Klemmung zur Vermeidung von Schlauchschäden
Spezifikation
Spezifikation
10/Packung
Messing
20 bis 25 mm
Schlauchklemme
Schlauch-AD: 20 bis 25 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alpaco™ Schlauchklemmen, Messing > Passend für Schlauch-Außendurchm.: 20 bis 25 mm