Learn More
Alpaco™ Schlauchklemmen, Messing
Click to view available options
Größe (metrisch) Griff:
1 bis 12 mm
12 bis 17 mm
14 bis 19 mm
16 bis 21 mm
17 bis 22 mm
20 bis 25 mm
22 bis 27 mm
25 bis 30 mm
28 bis 33 mm
33 bis 38 mm
36 bis 41 mm
5 bis 10 mm
9 bis 12 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Wiederverwendbar
- Druckbeständig
- Keine Schmiermittel für die Montage erforderlich
- Sanfte Klemmung zur Vermeidung von Schlauchschäden
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10/Packung |
| Typ | Schlauchklemme |
| Material | Messing |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schlauch-AD: 20 bis 25 mm |
| Größe (metrisch) Griff | 20 bis 25 mm |